Learn More
Bleu de méthylène trihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058190
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
7220-79-3
C16H24ClN3O3S
373.90
MFCD00150008
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
C.I. 52015; Basic Blue 9
104827
3,7-bis(dimethylamino)-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium trihydrate chloride
O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
7220-79-3
C16H24ClN3O3S
373.90
MFCD00150008
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
C.I. 52015; Basic Blue 9
104827
3,7-bis(dimethylamino)-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium trihydrate chloride
O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Coloration sensible pour l’ARN et la ribonucléase
Methylene Blue trihydrate finds many uses in biology and chemistry. It acts as a GCS inhibitor, biological stain and redox indicator. It inhibits tau filament formation. Further, it is reported to bind to the M2 subtype of muscarinic receptors in rat cardiac myocytes and thus exhibit antimuscarinic effects on IK, ACh and ICa. It also inhibits endothelium-dependent relaxation of isolated blood vessels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trihydrate de bleu de méthylène trouve de nombreuses utilisations en biologie et en chimie. Il agit comme un inhibiteur de GCS, une coloration biologique et un indicateur redox. Il inhibe la formation de filaments de tau. De plus, il est rapporté qu’il se lie au sous-typr M2 des récepteurs muscariniques dans les myocytes cardiaques de rat et qu’il présente ainsi des effets antimuscariniques sur les IK, l’Ach et l’Ica. Il inhibe également la relaxation dépendante de l’endothélium des vaisseaux sanguins isolés.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et le chloroforme. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methylene Blue trihydrate
Beilstein 3599847
Merck Index 14,6060
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and chloroform; Insoluble in ether.
Poids de la formule 373.90 (319.86 Anhydrous)
Odeur Odorless
Couleur Vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline