Learn More
Chlorure de méthylène, faible niveau d’eau, BakerDRY™, J.T.Baker™
Catalog Number 15588564
206.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit, avec septum
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
dichlorométhane
ClCCl
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
dichlorométhane
ClCCl
Spécialement fabriqué pour la synthèse organométallique et des oligonucléotides
Nom chimique ou matériau Methylene Chloride
Note relative au nom Low water
Poids de la formule 84.93
Qualité BakerDRY™
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit, avec septum
Gravité spécifique 1L = 1.32kg
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.