Learn More
Méthylsulfoxyde-d6, pour RMN, 99,9 % d’atomes D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10517264
191.34 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide-d6
Note relative au nom For NMR, 99.9 atom% D
CAS 2206-27-1
Point de fusion 20.2°C
Couleur Incolore
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 190.0°C
Point d’éclair 88°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C2H6OS
Numéro MDL MFCD00002090
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.19
Synonyme dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC trideutério(trideutériométhylsulfinyl)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 84.17
CID PubChem 75151
Viscosité 2.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 84.18
Qualité RMN
Forme physique Liquide