Learn More
Thioglycolate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758487
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2365-48-2
C3H6O2S
106.14
MFCD00004873
MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
16907
methyl 2-sulfanylacetate
COC(=O)CS
2365-48-2
C3H6O2S
106.14
MFCD00004873
MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
16907
methyl 2-sulfanylacetate
COC(=O)CS
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl Thioglycolate
Point de fusion -24°C
Couleur Incolore
Densité 1.1870g/mL
Point d’ébullition 156°C to 159°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4640 to 1.467
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.187
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/l water (20°C)
Poids de la formule 106.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl thioglycolate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.