Learn More
Trichlorure de méthylgermanium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051527
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
993-10-2
CH9Cl3Ge
200.06
MFCD00013585
NNMJXXWNUALEKD-UHFFFAOYSA-N
methyltrichlorogermane, trichloro methyl germane, methylgermanium trichloride, germanium methyl trichloride, germane, trichloromethyl, fefxfmqvsdtspa-uhfffaoysa, inchi=1/ch3cl3ge/c1-5 2,3 4/h1h3
70436
Trichloro(méthyle)germane
Cl.Cl.Cl.C[GeH3]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
993-10-2
CH9Cl3Ge
200.06
MFCD00013585
NNMJXXWNUALEKD-UHFFFAOYSA-N
methyltrichlorogermane, trichloro methyl germane, methylgermanium trichloride, germanium methyl trichloride, germane, trichloromethyl, fefxfmqvsdtspa-uhfffaoysa, inchi=1/ch3cl3ge/c1-5 2,3 4/h1h3
70436
Trichloro(méthyle)germane
Cl.Cl.Cl.C[GeH3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trichlorure de méthylgermanium est utilisé comme précurseur pour la synthèse des méthylgermanates anioniques spirocycliques à cinq coordonnées en réagissant avec le catéchol. Il est également impliqué dans l’adsorption photochimique de l’organo-germanium sur une surface de silicium atomiquement plate avec terminaison d’hydrogène à l’aide de la lumière excimère au xénon.
Solubilité
Miscible à l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité et réagit violemment avec l’eau. L’hydrolyse se produit également en cas de contact avec l’eau. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methylgermanium trichloride
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.706 g/mL
Point d’ébullition 111°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Odeur Chlorine-like
Formule linéaire CH3GeCl3
Indice de réfraction 1.4685
Quantité 0.5 g
Numéro UN UN2924
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 193.99
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide