Learn More
Méthyllithium, sol. à 1,6 M dans l’éther diéthylique (± 5 % p/v), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyllithium |
Couleur | Incolore à jaune |
Note relative au nom | Low Chloride, 1.6M Solution in Diethyl Ether (+/- 5% w/v) |
Formule linéaire | CH3Li |
Fieser | 01,686; 02,274; 03,202; 05,448; 06,384; 07,242; 08,342; 09,311; 11,340; 12,324; 16,219 |
Densité | 0.7000g/mL |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts. |
Nom IUPAC | Lithium ;carbanide |
Poids de la formule | 21.96 |
Pourcentage de pureté | 4.5 to 5.5% (as MeLi) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyllithium, 1.6 M solution in diethyl ether
- Dangers
- Matière solide pyrophorique Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Lithium, methyl-, Ethyl ether