Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de bleu de méthylthymol
Click to view available options
Quantité:
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium bleu de méthylthymol est utilisé comme colorant organique contenant du thymol. Utilisé comme indicateur de complexométrie. Il est utilisé dans la détermination du sulfate dans l’eau de pluie. Il se combine avec du gel de silice et facilite la séparation
Le sel de sodium bleu de méthylthymol est utilisé comme colorant organique contenant du thymol. Utilisé comme indicateur de complexométrie. Il est utilisé dans la détermination du sulfate dans l’eau de pluie. Il se combine avec du gel de silice et facilite la séparation
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methylthymol Blue sodium salt |
CAS | 1945-77-3 |
Formule moléculaire | C37H44N2Na4O13S |
Numéro MDL | MFCD00148905 |
Synonyme | Methylthymol Blue, water soluble |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (460g/L) at 20°C. |
Clé InChI | LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na] |
Nom IUPAC | 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-méthyl-3-propan-2-ylphényl]méthyl-(carboxyméthyl)amino]acide acétique ;sodium |
Poids moléculaire (g/mol) | 848.779 |