missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Bel-Art™ Metric Color Micro Spinbar Magnetic Stirring Bars

Micro magnetic stirring bars are designed for stirring small volumes in vessels such as vials, tubes and gradient makers.

Marque:  SP Bel-Art™ F37123-1502

Informations supplémentaires : Poids : 0.00570kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16805453

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

  • Particulièrement utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
  • Disponible dans plusieurs couleurs et dimensions
  • Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement en PTFE de qualité FDA et USP classe VI – compatibilité chimique supérieure
  • Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015, tel qu’indiqué dans la certification SGS
  • Autoclavable
Spécification

Spécification

2 mm
Bleu
PTFE
15 mm
Qualité FDA, revêtement en PTFE USP classe VI
10/boîte
Autoclavables
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions