Learn More
SP Bel-Art™ Metric Color Micro Spinbar Magnetic Stirring Bars
Micro magnetic stirring bars are designed for stirring small volumes in vessels such as vials, tubes and gradient makers.
16.95€ - 55.80€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Revêtement | Qualité FDA, revêtement en PTFE USP classe VI |
Matériau | PTFE |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16855443
|
SP Bel-Art™
F37123-0603 |
Bleu | 6 mm | 3 mm |
20.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16855423
|
SP Bel-Art™
F37121-0303 |
Rouge | 3 mm | 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16865423
|
SP Bel-Art™
F37121-0502 |
Rouge | 5 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16875423
|
SP Bel-Art™
F37121-0603 |
Rouge | 6 mm | 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16885423
|
SP Bel-Art™
F37121-0702 |
Rouge | 7 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16895423
|
SP Bel-Art™
F37121-0802 |
Rouge | 8 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16805433
|
SP Bel-Art™
F37121-1003 |
Rouge | 10 mm | 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16815433
|
SP Bel-Art™
F37121-1303 |
Rouge | 13 mm | 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16825433
|
SP Bel-Art™
F37121-1502 |
Rouge | 15 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16835433
|
SP Bel-Art™
F37122-0202 |
Jaune | 2 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16845433
|
SP Bel-Art™
F37122-0303 |
Jaune | 3 mm | 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16855433
|
SP Bel-Art™
F37122-0502 |
Jaune | 5 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16865433
|
SP Bel-Art™
F37122-0603 |
Jaune | 6 mm | 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16875433
|
SP Bel-Art™
F37122-0702 |
Jaune | 7 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16885433
|
SP Bel-Art™
F37122-0802 |
Jaune | 8 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16895433
|
SP Bel-Art™
F37122-1003 |
Jaune | 10 mm | 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16805443
|
SP Bel-Art™
F37122-1303 |
Jaune | 13 mm | 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16815443
|
SP Bel-Art™
F37122-1502 |
Jaune | 15 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16825443
|
SP Bel-Art™
F37123-0202 |
Bleu | 2 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16835443
|
SP Bel-Art™
F37123-0303 |
Bleu | 3 mm | 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16845443
|
SP Bel-Art™
F37123-0502 |
Bleu | 5 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16845423
|
SP Bel-Art™
F37121-0202 |
Rouge | 2 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16865443
|
SP Bel-Art™
F37123-0702 |
Bleu | 7 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16875443
|
SP Bel-Art™
F37123-0802 |
Bleu | 8 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16885443
|
SP Bel-Art™
F37123-1003 |
Bleu | 10 mm | 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16895443
|
SP Bel-Art™
F37123-1303 |
Bleu | 13 mm | 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16805453
|
SP Bel-Art™
F37123-1502 |
Bleu | 15 mm | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared and evaluated
- Available in a variety of colors and sizes
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE Coating – Superior Chemical Compatibility
- Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification
- Autoclave safe
Spécification
Autoclavables | |
Qualité FDA, revêtement en PTFE USP classe VI | |
PTFE | |
10/boîte |