Learn More
Metro™ Housse pour rack pour cage, autoclavable
Dimensionnée pour s’adapter aux chariots pour cage autoclavables Metro
845.00€ - 860.00€
Spécification
Type de produit | Housse de chariot |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Hauteur (impériale) | 61,5 in |
Hauteur (métrique) | 156,2 cm |
Longueur (impériale) | 62 po |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Largeur (impériale) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Largeur (impériale) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15927011
|
Metro™
LC1860AC |
Rack pour cage de 18 po de l | 20 in | 50,8 cm |
845.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15937011
|
Metro™
LC2460AC |
Rack pour cage de 24 po de l | 26 po | 66 cm |
860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Adapté à environ 70 cycles par housse
Spécification
Housse de chariot | |
61,5 in | |
62 po |
Autoclavables | |
156,2 cm | |
157,5 cm |