Learn More
Metro™ Ensemble de rails qwikTRAK™ à double profondeur
Créez des rails d’une longueur pouvant aller jusqu’à 21 pieds
980.00€ - 3940.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ et MetroMax i™ |
---|---|
Type de produit | Kit de rails |
Code produit | Marque | Profondeur (impériale) | Profondeur (métrique) | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (impériale) | Profondeur (métrique) | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15907011
|
Metro™
LBTS8NA |
96 po | 243,84 cm | 11 lb | 5 kg |
1670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15917011
|
Metro™
LBTS9NA |
108 po | 274,32 cm | 13 lb | 5,9 kg |
1810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15987001
|
Metro™
LBTS6NA |
72 po | 182,88 cm | 9 lb | 4,1 kg |
1000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15957001
|
Metro™
LBTS2.5NA |
30 po | 76,2 cm | 4 lb | 1,8 kg |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15956991
|
Metro™
LBTS10NA |
120 po | 304,8 cm | 14 lb | 6,4 kg |
1960.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15997001
|
Metro™
LBTS7NA |
84 po | 213,36 cm | 10 lb | 4,5 kg |
1135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15977001
|
Metro™
LBTS21NA |
252 po | 640,08 cm | 29 lb | 29 kg |
3940.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15967001
|
Metro™
LBTS20NA |
240 po | 609,6 cm | 27 lb | 12,3 kg |
3800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15966991
|
Metro™
LBTS11NA |
132 po | 335,28 cm | 15 lb | 6,8 kg |
2105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15976991
|
Metro™
LBTS12NA |
144 po | 365,76 cm | 17 lb | 7,7 kg |
2255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15996991
|
Metro™
LBTS14NA |
168 po | 426,72 cm | 19 lb | 8,6 kg |
2540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15927001
|
Metro™
LBTS17NA |
204 po | 518,16 cm | 23 lb | 10,5 kg |
3370.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15986991
|
Metro™
LBTS13NA |
156 po | 396,24 cm | 18 lb | 8,2 kg |
2395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15907001
|
Metro™
LBTS15NA |
180 po | 457,2 cm | 21 lb | 9,5 kg |
3075.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15937001
|
Metro™
LBTS18NA |
216 po | 548,64 cm | 25 lb | 11,4 kg |
3520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15917001
|
Metro™
LBTS16NA |
192 po | 487,68 cm | 22 lb | 10 kg |
3220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15947001
|
Metro™
LBTS19NA |
228 po | 579,12 cm | 26 lb | 12 kg |
3660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Pour une utilisation avec les systèmes d’étagères Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q et MetroMax i
- Les ensembles comprennent les rails et le matériel nécessaires pour assembler le système sur 21 pieds (640 cm)
- 17-823756 (LBTS2.5NA) comprend un kit d’assemblage pour connecter le rail à d’autres ensembles de rails
Spécification
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ et MetroMax i™ | |
Kit de rails |