Learn More
Metro™ Habillage de bancs
Accessoires robustes et confortables
1375.00€ - 1670.00€
Spécification
Hauteur (impériale) | 18 po |
---|---|
Hauteur (métrique) | 45,72 cm |
Largeur (impériale) | 16 po |
Couleur | Argent |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15906921
|
Metro™
GB1660S |
152,4 cm | 62,5 lb | 28,4 kg | 40,64 cm |
1540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15996911
|
Metro™
GB1648S |
121,9 cm | 55 lb | 25 kg | 40,64 cm |
1440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15916921
|
Metro™
GB1672S |
182,8 cm | 70 lb | 31,8 kg | 40,64 cm |
1670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15986911
|
Metro™
GB1636S |
91,5 cm | 47,5 lb | 21,5 kg | 40,6 cm |
1375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Paillasse de 18 po. (45,7 cm) de hauteur avec dessus solide de 14 gauge, acier inox de type 304
- Plaques de pied en acier inox réglables fournies pour le montage au sol
- Non conducteur, mais peut être rendu conducteur en ajoutant des manchons fendus en aluminium (réf. catalogue 17-987-44)
Spécification
18 po | |
16 po | |
Acier inoxydable |
45,72 cm | |
Argent |