Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire HD Super en acier inox, mobile
Le déplacement de l’équipement de laboratoire est désormais facile. La table de travail de laboratoire HD Super en acier inox Metro, dotée d’une base ouverte et de fonctions de mobilité intégrées, est conçue pour la propreté, la stabilité et la commodité dans tout environnement de laboratoire.
Marque:  Metro™ MWT305FS
Informations supplémentaires : Poids : 38.10400kg
Code produit. 15947181
  • 2390.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-09-2024
Description
  • Avec quatre roulettes pivotantes de 5 po de diamètre (12,7 cm), deux avec des freins à pédale
  • Surface de travail sans soudure en acier inox de calibre 14 avec bords arrondis
  • Hauteur confortable de 34 po (86,4 cm)
  • La structure de support élimine virtuellement les “bourdonnements”
Informations sur la commande
Assemblage requis. S’assemble facilement sans outils. Roulettes vendues séparément.
Spécification
Spécification
48 po
48 x 30 x 34 po (121,9 x 76,2 x 86,4 cm)
86,4 cm
Quatre roulettes pivotantes de 5 po de diamètre, deux avec des freins à pédale
47,6 kg
Avec sous-étagère
121,9 cm
Table mobile
Idéal pour le laboratoire
34 po
30 po
105 lb
76,2 cm