Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire HD Super en acier inox avec support d’étagère
Développez facilement votre espace de travail. La table de travail de laboratoire HD Super en acier inox avec support d’étagère Metro™ comporte des montants arrière étendus qui permettent la fixation de l’étagère suspendue.
Marque:  Metro™ WTC309US
Informations supplémentaires : Poids : 96.88000kg
Code produit. 15967341
  • 2520.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
  • 30 po de large (76 cm)
  • Équipé de montants arrière fixes de 88 po (223,5 cm) et pieds de mise à niveau avant
Informations sur la commande
Étagères à cantilever vendues séparément.
Spécification
Spécification
96 po
30 po
Idéal pour le laboratoire
34 po
30 po
Roues non incluses ; vendues séparément.
76,2 cm
243,9 cm
Acier inoxydable
Table de travail
96 x 30 x 34 po (243,9 x 76,2 x 86,4 cm)
86,4 cm
Avec support d’étagère
121 kg
267 lb
76,2 cm
Base ouverte (sans étagère inférieure)