Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire HD Super en acier inox avec support d’étagère
Développez facilement votre espace de travail. La table de travail de laboratoire HD Super en acier inox avec support d’étagère Metro™ comporte des montants arrière étendus qui permettent la fixation de l’étagère suspendue.
Marque: Metro™ WTC307FS
Informations supplémentaires : Poids : 91.22400kg
Description
- 30 po de large (76 cm)
- Équipé de montants arrière fixes de 88 po (223,5 cm) et pieds de mise à niveau avant
Informations sur la commande
Étagères en porte-à-faux et roues vendues séparément.
Spécification
72 po | |
30 po | |
Idéal pour le laboratoire | |
34 po | |
30 po | |
Roues non incluses ; vendues séparément. | |
76,2 cm | |
182,5 cm | |
Chrome |
Table de travail | |
72 x 30 x 34 po (182,5 x 76,2 x 86,4 cm) | |
86,4 cm | |
Avec support d’étagère | |
114 kg | |
251 lb | |
76,2 cm | |
Acier inoxydable |