Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire HD Super en acier inox avec support d’étagère
Développez facilement votre espace de travail. La table de travail de laboratoire HD Super en acier inox avec support d’étagère Metro™ comporte des montants arrière étendus qui permettent la fixation de l’étagère suspendue.
Marque: Metro™ WTC306FC
Informations supplémentaires : Poids : 77.61600kg
Description
- 30 po de large (76 cm)
- Équipé de montants arrière fixes de 88 po (223,5 cm) et pieds de mise à niveau avant
Informations sur la commande
Étagères en porte-à-faux et roues vendues séparément.
Spécification
60 po | |
30 po | |
Idéal pour le laboratoire | |
34 po | |
30 po | |
Roues non incluses ; vendues séparément. | |
76,2 cm | |
152,4 cm | |
Acier inoxydable |
Table de travail | |
60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,4 cm) | |
86,4 cm | |
Avec support d’étagère | |
97 kg | |
214 lb | |
76,2 cm | |
Acier galvanisé |