Learn More
Metro™ Chariot pour alimentation d’animal de laboratoire (LAR)
Maintenez les efforts d’alimentation au minimum Le chariot pour alimentation d’animal de laboratoire Metro est une unité à deux étagères sur roulettes qui facilite l’alimentation des animaux de laboratoire pour le personnel.
1035.00€ - 1605.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Conçu pour stocker et transporter les aliments pour animaux |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Nbre d’étagères | 1 |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Capacité de charge (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Capacité de charge (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15966971
|
Metro™
LAR2 |
99 cm | 91 cm | 273 kg | 61 cm |
1605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15956971
|
Metro™
LAR1 |
97 cm | 61 cm | 171 kg | 45,7 cm |
1035.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- La construction des étagères Super Erecta™ facilite l’assemblage et offre une rigidité absolue
- Le déplacement des étagères est simple et rapide
- La finition en acier inox offre une résistance supérieure à la corrosion
- La conception ouverte des étagères minimise l’accumulation de poussière tout en optimisant la circulation de l’air et la visibilité
- Compact pour une manipulation aisée dans des espaces de laboratoire restreints
Spécification
Conçu pour stocker et transporter les aliments pour animaux | |
Acier inoxydable | |
1 |