Learn More
Metro™ Chariot pour alimentation d’animal de laboratoire (LAR)
Maintenez les efforts d’alimentation au minimum Le chariot pour alimentation d’animal de laboratoire Metro est une unité à deux étagères sur roulettes qui facilite l’alimentation des animaux de laboratoire pour le personnel.
Marque:  Metro™ LAR2
Informations supplémentaires : Poids : 23.58400kg
Code produit. 15966971
  • 1490.02€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 16-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • La construction des étagères Super Erecta™ facilite l’assemblage et offre une rigidité absolue
  • Le déplacement des étagères est simple et rapide
  • La finition en acier inox offre une résistance supérieure à la corrosion
  • La conception ouverte des étagères minimise l’accumulation de poussière tout en optimisant la circulation de l’air et la visibilité
  • Compact pour une manipulation aisée dans des espaces de laboratoire restreints
Spécification
Spécification
Chariot d’alimentation animale pour laboratoire à utilisation intensive
Conçu pour stocker et transporter les aliments pour animaux
99 cm
36 in
600 lb
Acier inoxydable
24 in
91 x 61 x 99 cm (36 x 24 x 39 po.)
39 in
Deux conteneurs et une étagère
91cm
273 kg
1
61cm