Learn More
Metro™ Accessoire de table de travail de laboratoire MetroMax i™, tiroir
Le tiroir de table de travail de laboratoire MetroMax i™ est fourni dans un choix de tailles pour fournir de l’espace et une fonctionnalité supplémentaires dans votre configuration de stockage.
Marque:  Metro™ LTD3
Informations supplémentaires : Poids : 3.63200kg
Code produit. 15907061
  • 316.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-09-2024
Description
  • Les tiroirs conviennent à des longueurs de table de 30, 36, 48 et 60 po (76, 91,4, 121,9 et 152,4 cm)
  • Fonction de verrouillage disponible
Spécification
Spécification
Tiroir
3 po
7,6 cm
Pour les tables de travail de laboratoire de 30, 36, 48 et 60 po