Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire MetroMax i™, dessus en acier inox et dosseret avec Solid i Shelf
La construction de polymère avancé de la table de travail de laboratoire MetroMax i™ offre une excellente performance de résistance à la corrosion pour les environnements de laboratoire les plus corrosifs.
Marque:  Metro™ LTM48XS3
Informations supplémentaires : Poids : 39.19200kg
Code produit. 15907081
  • 1700.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-09-2024
Description
  • La table est dotée de surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Les matériaux de dessus disponibles incluent la résine phénolique de type 304 inox et TRESPA (noir ou gris)
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Spécification
47,75 po
47,75 x 30 x 39,5 po (121,3 x 76,2 x 100,3 cm)
100,3 cm
Dosseret avec étagère Solid Metro™ MetroMax i™, insert d’adaptateur
273 kg
121,3 cm
polymère
Table mobile
Idéal pour le laboratoire
39,5 po
30 po
76,2 cm
600 lb