Learn More
Metro™ Chariot de laboratoire pour bureau mobile MetroMax i™
Conçu pour offrir une résistance supérieure à la corrosion
Marque:  Metro™ MDSX3
Informations supplémentaires : Poids : 19.96000kg
Code produit. 15937161
  • 1790.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
  • Laminage en douceur
  • Les roulettes en polyuréthane de 5 po (12,7 cm) sont fournies en standard avec chaque chariot
  • Toutes les étagères s’ajustent en incréments de 0,5 po (1,27 cm)
Spécification
Spécification
Bureau mobile
Idéal pour le stockage d’instruments ou peut être associé à des accessoires pour fournir une surface de travail en laboratoire fonctionnelle et une résistance supérieure à la corrosion
101,6 cm
36 in
18 in
36 x 18 x 40 po (91,4 x 45,7 x 101,6 cm)
40 po
Quatre roulettes de frein en polyuréthane de 127 mm
91,4 cm
45,7 cm