Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en polymère MetroMax i™, dessus phénolique noir avec Solid i Shelf
Obtenez un laboratoire plus propre grâce à la table de travail de laboratoire en polymère MetroMax i™, qui offre une résistance supérieure à la corrosion grâce à la protection intégrée de produit antimicrobien Microban™.
1505.00€ - 1900.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Idéal pour le laboratoire |
---|---|
Hauteur (impériale) | 40,5 po |
Hauteur (métrique) | 101,6 cm |
Capacité de charge (impériale) | 600 lb |
Capacité de charge (métrique) | 273 kg |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15967061
|
Metro™
LTM30XPB3 |
29,75 x 30 x 40,5 po (74,9 x 76,2 x 101,6 cm) | Étagère Solid Metro™ MetroMax i™, insert d’adaptateur | Table mobile |
1545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15947041
|
Metro™
LT48XPB3 |
47,75 x 30 x 40,5 po (121,3 x 76,2 x 101,6 cm) | Étagère Solid Metro™ MetroMax i™ | Table fixe |
1665.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15947081
|
Metro™
LTM60XPB3 |
59,75 x 30 x 40,5 po (151,7 x 76,2 x 101,6 cm) | Étagère Solid Metro™ MetroMax i™, insert d’adaptateur | Table mobile |
1900.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15947021
|
Metro™
LT30XPB3 |
29,75 x 30 x 40,5 po (74,9 x 76,2 x 101,6 cm) | Étagère Solid Metro™ MetroMax i™ | Table fixe |
1505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15987071
|
Metro™
LTM48XPB3 |
47,75 x 30 x 40,5 po (121,3 x 76,2 x 101,6 cm) | Étagère Solid Metro™ MetroMax i™, insert d’adaptateur | Table mobile |
1665.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15947051
|
Metro™
LT60XPB3 |
59,75 x 30 x 40,5 po (151,7 x 76,2 x 101,6 cm) | Étagère Solid Metro™ MetroMax i™ | Table fixe |
1730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15927071
|
Metro™
LTM36XPB3 |
35,75 x 30 x 40,5 po (90,8 x 76,2 x 101,6 cm) | Étagère Solid Metro™ MetroMax i™, insert d’adaptateur | Table mobile |
1575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15947031
|
Metro™
LT36XPB3 |
35,75 x 30 x 40,5 po (90,8 x 76,2 x 101,6 cm) | Étagère Solid Metro™ MetroMax i™ | Table fixe |
1575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Ces tables de travail constituent la plateforme de produit idéale, sont modulaires par conception et offrent une flexibilité ultime en fonction des exigences de l’application.
- Construction en polymère avancé pour les environnements de laboratoire corrosifs
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Idéal pour le laboratoire | |
101,6 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
40,5 po | |
600 lb | |
30 po | |
polymère |