Learn More
Metro™ Accessoire MetroMax iQ™, tablette pour clavier
Pour une utilisation avec les étagères MetroMax iQ
388.00€ - 399.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15976941
|
Metro™
KBX |
Étagères MetroMax i de 18 po (457 mm) et 24 po (610 mm) de large |
399.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15957061
|
Metro™
LTKB |
Étagères MetroMax i de 48 po (121,9 mm) et 60 po (152,4 mm) de large |
388.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- L’étagère revêtue d’époxy offre un haut niveau de résistance à la corrosion
- Montage sur étagères d’une largeur de 18 po ou 24 po
- La longueur minimale de l’étagère est de 30 po.
Le poids de charge ne doit pas dépasser 10 lbs. (45,8 kg).
Spécification
Tablette pour clavier |