Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes en polymère MetroMax™iQ, bord d’étagère, empilable
Les rebords de 2 po fournissent une lèvre de sécurité pour sécuriser les éléments pendant le transport ou pour répondre aux exigences en matière de sécurité, notamment aux normes de sûreté sismique
Marque: Metro™ MXLS18-2S
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Fixation sur les étagères à grilles solides ou ouvertes MetroMax i aisée et ne nécessitant aucun outils. Autres tailles et styles disponibles.
- Montage et démontage par bouton-pression rapide
- Facilement empilable pour accueillir des éléments plus grands
- Résistants à la corrosion
- Livré assemblé
Spécification
18 in | |
2 po | |
45,7 cm |
5 cm | |
Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade; | |
Acier inoxydable |