Learn More
Metro™ Montants pour étagères MetroMax
Pour une utilisation avec les étagères Metro™ MetroMax i™ et Q™
Marque:  Metro™ MX54P
Informations supplémentaires : Poids : 0.72800kg
Code produit. 15927211
  • 58.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-08-2024
Description
Rainures situées à 1 po d’intervalle pour fixer les cales d’étagère en place. Hauteur de poste estampillée sur la face du montant pour faciliter le positionnement de l’étagère.
  • Bornes en polymère résistant à la corrosion avec protection antimicrobienne Microban™ intégrée
  • Les bornes fixes comprennent un pied de mise à niveau réglable pour compenser les sols inégaux
  • Le pied de mise à niveau peut être réglé sur 1 po (25 mm)
  • Les montants mobiles accueillent les roulettes à tige Metro en option, disponibles en différents matériaux pour répondre à vos besoins spécifiques
Spécification
Spécification
Montant fixe avec pied de nivellement
54 po
polymère
137,1 cm
Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade;