Learn More
Metro™ Chariots utilitaires série MW avec étagères massives
Déplacez et stockez des éléments plus facilement dans n’importe quel laboratoire. Les chariots utilitaires série Metro MW sont fabriqués à partir d’étagères Super Erecta™ dotées de manchons en plastique fendus, de deux poignées monoblocs et de roulettes avec tampons en forme de donut pour faciliter la mobilité des équipements de laboratoire.
1260.00€ - 2200.00€
Spécification
Type de produit | Chariot utilitaire |
---|---|
Certifications/Conformité | NSF |
Description | Modèle à 3 niveaux |
À utiliser avec (application) | Transport de matériaux nécessitant une étendue de surface plane et solide |
Capacité de charge (impériale) | 375 lb |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15947171
|
Metro™
MW203 |
38 in | 18 in | 24 in |
1260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15957171
|
Metro™
MW206 |
39 in | 21 in | 36 in |
2200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Table roulante
- Capacité de charge : 375 lb (170,1 kg)
- Étagères Super Erecta entièrement interchangeables
- L’étagère centrale peut être positionnée à n’importe quelle hauteur par incréments de 1 po (2,5 cm)
- Les poignées en acier inox monoblocs ajoutent rigidité et durabilité
- Les chariots de 18 po (46 cm) sont dotés de roulettes de 4 po (10 cm) de dia. ; les chariots larges de 21 po (53 cm) et 24 po (61 cm) sont dotés de roulettes de 5 po (13 cm) de dia.
- Trois niveaux
- Capacité de charge de 375 lb (170 kg) par chariot
- Acier inoxydable de calibre 18, doublé sur les bords pour une rigidité et une résistance accrues
- Les bords surélevés permettent de contenir les déversements et facilitent le nettoyage
- Les coins de fixation robustes facilitent le montage
Informations sur la commande
Assemblage requis. Assemblage / désassemblage rapide et facile sans outils.
Spécification
Chariot utilitaire | |
Modèle à 3 niveaux | |
375 lb | |
3 |
NSF | |
Transport de matériaux nécessitant une étendue de surface plane et solide | |
170 kg |