Learn More
Metro™ Chariot utilitaire série MW avec étagères en treillis métallique
Fait à partir d’étagères Super Erecta™ dotées de manchons en plastique fendus, de deux poignées monoblocs et de roulettes avec tampons en forme de donut, le chariot utilitaire Metro série MW avec étagères en treillis métallique est un ajout intelligent à n’importe quel lieu de travail.
Marque: Metro™ MW703
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Table roulante
- Capacité de charge : 375 lb (170,1kg)
- Étagères Super Erecta entièrement interchangeables
- L’étagère centrale peut être positionnée à n’importe quelle hauteur par incréments de 1 po (2,5 cm)
- Les poignées en acier inox ou en chrome monoblocs (en fonction du modèle) ajoutent rigidité et durabilité
- Les chariots de 18 po (46 cm) sont dotés de roulettes de 4 po (10 cm) de dia. ; les chariots larges de 21 po (53 cm) et 24 po (61 cm) sont dotés de roulettes de 5 po (13 cm) de dia.
- Trois niveaux
- Capacité de charge de 375 lb (170 kg) par chariot
- Étagères chromées ou en acier inox disponibles avec conception truss pour une résistance accrue
- Les coins glissent facilement sur les manchons en plastique à clipser biseautés spéciaux pour les fixer solidement en place
Informations sur la commande
Assemblage requis. Assemblage / désassemblage rapide et facile sans outils.
Spécification
Chariot utilitaire | |
Modèle à 3 niveaux | |
Transport de matériaux nécessitant une étendue de surface plane et solide | |
38 in | |
3 étagères massives en treillis chromés Super Erecta™ avec manchons fendus en plastique ; 2 poignées chromées monoblocs ; Roulettes de 4 po de dia. ; Tampons donut de 3,5 po | |
76 cm | |
170 kg | |
Chrome | |
46 cm |
NSF | |
30 x 18 x 38 po (76 x 46 x 97 cm) | |
Chrome | |
97 cm | |
30 in | |
375 lb | |
3 | |
18 in |