Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes qwikTRAK™
Stockage à haute densité et facile d’accès
Marque:  Metro™ BTAS
Informations supplémentaires : Poids : 7.25600kg
Code produit. 15926871
  • 970.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-09-2024
pour voir le stock disponible 
Includes:
  • Montants hauts de 1880 mm (74 po)
  • Matériel pour connecter une unité intermédiaire fixe aux rails
  • Matériel pour ancrer les rails au sol
Description
Description
Les systèmes de stockage qwikTRAK sont conçus avec un rail ancré au sol qui permet un accès facile à toutes les étagères dans un espace de stockage efficace.
  • L’unité intermédiaire fixe permet d’organiser les systèmes de stockage
  • Montants hauts de 1880 mm (74 po)
Pour le stockage avec les systèmes de stockage sur étagères Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q™ ou MetroMax i™
Informations sur la commande
Étagères vendues séparément
Spécification
Spécification
Montants fixes de 74 po et matériel de connexion
Kit d’unité intermédiaire fixe
1880 mm
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™
10,3 kg
22,6 lb
74 po