Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus phénolique noir et Solid HD Shelf
Protégez vos travailleurs au laboratoire. La table de travail de laboratoire en acier inox Metro avec une Solid HD Shelf et un dessus/dosseret en acier inox assure une performance anticorrosion et une construction en acier inox entière.
1740.00€ - 2135.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Idéal pour le laboratoire |
---|---|
Capacité de charge (impériale) | 600 lb |
Capacité de charge (métrique) | 273 kg |
Largeur (impériale) | 30 po |
Largeur (métrique) | 76,2 cm |
Code produit | Marque | Comprend | Type de produit | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type de produit | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15917091
|
Metro™
LTS30PB |
Étagère Solid HD | Table fixe | 29,75 x 30 x 36 po (75,5 x 76,2 x 91,4 cm) |
1740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15997091
|
Metro™
LTS36PB |
Étagère Solid HD | Table fixe | 35,75 x 30 x 36 po (90,8 x 76,2 x 91,4 cm) |
1835.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15977101
|
Metro™
LTS48PB |
Étagère Solid HD | Table fixe | 47,75 x 30 x 36 po (121,2 x 76,2 x 91,4 cm) |
1970.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15957111
|
Metro™
LTS60PB |
Étagère Solid HD | Table fixe | 59,75 x 30 x 36 po (151,7 x 76,2 x 91,4 cm) |
2095.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15957121
|
Metro™
LTSM30PB |
Étagère Solid HD, insert adaptateur | Table mobile | 29,75 x 30 x 36 po (74,9 x 76,2 x 91,4 cm) |
1770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15927131
|
Metro™
LTSM36PB |
Étagère Solid HD, insert adaptateur | Table mobile | 35,75 x 30 x 35,8 po (90,8 x 76,2 x 91,1 cm) |
1865.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15907141
|
Metro™
LTSM48PB |
Étagère Solid HD, insert adaptateur | Table mobile | 47,75 x 30 x 35,8 po (121,2 x 76,2 x 91,1 cm) |
2000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15987141
|
Metro™
LTSM60PB |
Étagère Solid HD, insert adaptateur | Table mobile | 59,75 x 30 x 35,8 po (151,7 x 76,2 x 91,1 cm) |
2135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Idéal pour le laboratoire | |
273 kg | |
76,2 cm |
600 lb | |
30 po | |
Acier inoxydable |