Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus d’îlot en acier inox et Solid HD Shelf
La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion et une construction en acier inox entière.
Marque: Metro™ LTS60IS
Informations supplémentaires : Poids : 49.71200kg
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
59,75 x 30 x 35 po (151,7 x 76,2 x 89 cm) | |
35 po | |
Étagère Solid HD | |
151,7 cm | |
30 in | |
600 lb | |
273 kg |
Idéal pour le laboratoire | |
89 cm | |
59,75 in | |
Acier inoxydable | |
76,2 cm | |
Table fixe |