Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus/dosseret en acier inox et Solid HD Shelf
Procure une station de travail plus sûre à votre personnel. La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion avec dosseret et Solid Shelf et une construction en acier inox.entière.
1770.00€ - 2160.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Idéal pour le laboratoire |
---|---|
Hauteur (impériale) | 35 in |
Hauteur (métrique) | 89 cm |
Capacité de charge (impériale) | 600 lb |
Capacité de charge (métrique) | 273 kg |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15977111
|
Metro™
LTS60S |
59,75 x 30 x 35 po (151,7 x 76,2 x 89 cm) | Dosseret et étagère HD Solid | Table fixe |
2135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15937091
|
Metro™
LTS30S |
29,75 x 30 x 35 po (75,5 x 76,2 x 89 cm) | Dosseret et étagère HD Solid | Table fixe |
1770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15917101
|
Metro™
LTS36S |
35,75 x 30 x 35 po (90,8 x 76,2 x 89 cm) | Dosseret et étagère HD Solid | Table fixe |
1865.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15997101
|
Metro™
LTS48S |
47,75 x 30 x 35 po (121,2 x 76,2 x 89 cm) | Dosseret et étagère HD Solid | Table fixe |
2000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15977121
|
Metro™
LTSM30S |
29,75 x 30 x 35 po (75,5 x 76,2 x 89 cm) | Dosseret et étagère Solid HD, insert adaptateur | Table mobile |
1800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15947131
|
Metro™
LTSM36S |
35,75 x 30 x 35 po (90,8 x 76,2 x 89 cm) | Dosseret et étagère Solid HD, insert adaptateur | Table mobile |
1900.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15907151
|
Metro™
LTSM60S |
59,75 x 30 x 35 po (151,7 x 76,2 x 89 cm) | Dosseret et étagère Solid HD, insert adaptateur | Table mobile |
2160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15927141
|
Metro™
LTSM48S |
47,75 x 30 x 35 po (121,2 x 76,2 x 89 cm) | Dosseret et étagère Solid HD, insert adaptateur | Table mobile |
2030.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Idéal pour le laboratoire | |
89 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
35 in | |
600 lb | |
30 in | |
Acier inoxydable |