Learn More
Metro™ Accessoire pour table de travail de laboratoire en acier inox, tablette en treillis métallique
Développez votre espace de travail dans votre laboratoire. Les étagères de table de travail de laboratoire Metro en acier inox sont disponibles en acier inox ou revêtues d’époxy.
Marque: Metro™ LT36WE
Informations supplémentaires : Poids : 2.72000kg
Description
- Les étagères se montent sur des cadres à trois côtés avec des clips
- Charge nominale pour un maximum de 150 lb.
- Également compatible avec les tables de travail de laboratoire MetroMax i
Spécification
28,3 po | |
Tablette en treillis métallique | |
68 kg | |
72 cm | |
Revêtement époxy |
3,4 kg | |
7,5 lb | |
Tables de travail Metro™ MetroMax i™ et autres tables de travail en acier inox | |
Cadre à 3 côtés | |
150 lb |