Learn More
Metro™ Accessoires pour chariots Starsys™
Pièces à utiliser avec les chariots Starsys
Marque: Metro™ SXRCHRT
Informations supplémentaires : Poids : 0.72800kg
Description
- Dimensions : 24,2 x 29,2 x 12,1 cm (9,52 x 11,49 x 4,76 po)
Spécification
Support pour dossier | |
Chariot Metro Starsys | |
13,63 cm | |
24 cm | |
29,21 cm |
9,56 x 11,5 x 5,37 po (24 x 29,21 x 13,63 cm) | |
5,37 in | |
9,56 in | |
11,5 in |