Learn More
Metro™ Accessoires pour chariots Starsys™
Pièces à utiliser avec les chariots Starsys
Marque: Metro™ SXRS6
Informations supplémentaires : Poids : 2.17600kg
Description
- Tiroir FL de 6 po
- Pas de poignée de tiroir
Spécification
Tiroir | |
Chariot Metro Starsys | |
13,63 cm | |
40 cm | |
16,25 in |
15,75 x 16,25 x 5,37 po (40 x 14 x 13,63 cm) | |
5,37 in | |
15,75 in | |
polymère | |
14 cm |