Learn More
Metro™ Starsys™ Unité d’entreposage mobile haute préconfigurée, armoire d’approvisionnement général, triple de large
Unités d’entreposage mobiles préconfigurées
13500.00€ - 15630.00€
Spécification
Type de hotte | Haute à triple largeur |
---|---|
Profondeur (impériale) | 27,9 in |
Profondeur (métrique) | 70,8 cm |
Hauteur (impériale) | 78,3 in |
Hauteur (métrique) | 198,8 cm |
Code produit | Marque | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967271
|
Metro™
SXRTGS3 |
12 |
13500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15957271
|
Metro™
SXRTGS2 |
10 |
15630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Modèles SXRTGS2 et SXRTGS3
- Panneaux intérieurs en polymère fendu
- Poignée de poussée/traction gauche
- Panneaux externes et internes en PEHD moulé
- Encombrement : 78,3 x 65,7 x 27,9 po (198,8 x 166,8 x 70,8 cm) (H x L x P)
Compartiment de gauche
- Trois étagères en polymère (derrière la porte)
- Porte supérieure sans verrouillage solide à charnière gauche 225°
- Étagère à tiroir supérieur au niveau intermédiaire (sans verrouillage)
- Trois tiroirs en polymère 3 po (76 mm)
- Deux tiroirs en polymère 6 po (152 mm)
- Un tiroir en polymère 9 po (229 mm)
- Dimensions : 33 x 17 x 22 po (839 x 43,2 x 22 cm) (H x L x P)
- Trois étagères en polymère (derrière la porte)
- Porte supérieure sans verrouillage solide à charnière droite 225°
- Étagère à tiroir supérieur au niveau intermédiaire (sans verrouillage)
- Deux tiroirs en polymère 6 po (152 mm)
- Deux tiroirs en polymère 9 po (229 mm)
- Dimensions : 33 x 17 x 22 po (839 x 43,2 x 22 cm) (H x L x P)
- Deux étagères qwikSLOT en fil chromé fixe
- Trois étagères en fil chromé à extension complète
- Porte haute sans verrouillage solide à charnière droite 270°
- Tiroir bleu ardoise et poignées de porte
- Dimensions : 66 x 18 x 22 po (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (H x L x P)
Compartiment de gauche (Double largeur)
- Trois étagères double largeur qwikSLOT en fil chromé fixe
- Quatre étagères en fil chromé pleine extension double largeur
- Jeu de portes à verrouillage solide à fermeture centrale 225° (verrou de sécurité/2 touches)
- Dimensions : 66 x 38 x 22 po (167,7 x 96,6 x 55,9 cm) (H x L x P)
- Deux étagères à largeur unique qwikSLOT en fil chromé fixe
- Quatre étagères à fil chromé pleine extension simple largeur
- portes à verrouillage solide à charnière droite 225° (verrou de sécurité/2 touches)
- Poignées de porte taupe
- Dimensions : 66 x 18 x 22 po (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (H x L x P)
Spécification
Haute à triple largeur | |
70,8 cm | |
198,8 cm | |
65,7 in | |
166,8 cm | |
Oui | |
Lumière taupe |
27,9 in | |
78,3 in | |
polymère | |
65,7 in | |
166,8cm | |
Unité de stockage | |
polymère |