Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™, séparateurs d’étagères 8 po
Les séparateurs de 8 po de hauteur s’enclenchent sur les étagères à claire-voie pour compartimenter l’espace de rangement et optimiser l’entreposage
Marque: Metro™ DD18C
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Les séparateurs peuvent également se fixer au fond des étagères. Disponible en acier inoxydable chromé ou de type 304. Disponibles dans d’autres tailles.
Spécification
Rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; | |
20,3cm | |
Chrome | |
45,7cm |