Learn More
Metro™ Étagère solide Super Erecta™, acier inoxydable, autoclavable et chariot lavable
Conservez l’équipement d’autoclave soigneusement et en place. Le plateau solide Metro Super Erecta™ est parfait pour les applications de lavage d’autoclave et de chariot.
Marque:  Metro™ 2136NFS
Informations supplémentaires : Poids : 5.91200kg
Code produit. 15976621
  • 575.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-09-2024
Description
  • Construction en acier inoxydable
Commandez des manchons fendus en aluminium avec des anneaux en forme de C inoxydable pour les applications de lavage de chariot ou autoclave corrosif à haute température (Fisher P/N 13-450-953).
Spécification
Spécification
36 x 21 po (91,4 x 53 cm)
36 in
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
91,4 cm
21 po
53 cm
Autoclavables