Learn More
Metro™ Étagère solide Super Erecta™, acier inoxydable, autoclavable et chariot lavable
Conservez l’équipement d’autoclave soigneusement et en place. Le plateau solide Metro Super Erecta™ est parfait pour les applications de lavage d’autoclave et de chariot.
Marque:  Metro™ 1424NFS
Informations supplémentaires : Poids : 2.97600kg
Code produit. 15986561
  • 431.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-08-2024
Description
  • Construction en acier inoxydable
Commandez des manchons fendus en aluminium avec des anneaux en forme de C inoxydable pour les applications de lavage de chariot ou autoclave corrosif à haute température (Fisher P/N 13-450-953).
Spécification
Spécification
24 x 14 po (61 x 35,5 cm)
24 po
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
61 cm
14 in
35,5 cm
Autoclavables
Acier inox