Learn More
Metro™ Étagère solide Super Erecta™, acier inoxydable, autoclavable et chariot lavable
Conservez l’équipement d’autoclave soigneusement et en place. Le plateau solide Metro Super Erecta™ est parfait pour les applications de lavage d’autoclave et de chariot.
Marque:  Metro™ 2148NFS
Informations supplémentaires : Poids : 8.09600kg
Code produit. 15966631
  • 700.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-09-2024
Description
  • Construction en acier inoxydable
Commandez des manchons fendus en aluminium avec des anneaux en forme de C inoxydable pour les applications de lavage de chariot ou autoclave corrosif à haute température (Fisher P/N 13-450-953).
Spécification
Spécification
48 x 21 po (121,9 x 53 cm)
48 in
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
121,9 cm
21 in
53 cm
Autoclavables