Learn More
Metro™ Kits d’unités mobiles à rail supérieur Super Erecta™
Stockage à haute densité et facile d’accès
Marque:  Metro™ TTM24C
Informations supplémentaires : Poids : 12.33600kg
Code produit. 15957301
  • 715.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-09-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux
Description
Description
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage. Cette conception permet d’avoir des allées ouvertes éliminant ainsi les espaces difficiles à atteindre, donne lieu à un système de stockage interchangeable / modulaire et permet un nettoyage plus facile.
  • Les unités mobiles se déplacent le long d’un rail ancré permettant d’accéder facilement à toutes les étagères
Informations sur la commande
  • Les étagères sont commandées séparément
  • Un kit nécessaire par unité mobile
Spécification
Spécification
Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux, matériel, manchons fendus
15,3 kg
Kit d’unité mobile
66,7 cm
Chrome
Acier
26,25 po
24 po
34 lb
Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
61 cm