Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique chromée Super Erecta™
Transformez votre entreposage en laboratoire ou en milieu de travail selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique chromé Metro Super Erecta sont facilement réglables en association avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta
Marque:  Metro™ 2172NC
Informations supplémentaires : Poids : 7.23200kg
Code produit. 15976641
  • 202.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-08-2024
Description
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
  • Finition réelle en nickel-chrome pour un environnement sec, à faible humidité
  • Revêtement en vernis protecteur
Spécification
Spécification
72 x 21 po. (183 x 53 cm)
21 in
272 kg
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
600 lb
Manchons et cales en plastique
72 po
53 cm
183 cm
Chrome