Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique chromée Super Erecta™
Transformez votre entreposage en laboratoire ou en milieu de travail selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique chromé Metro Super Erecta sont facilement réglables en association avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta
Marque:  Metro™ 1836NC
Informations supplémentaires : Poids : 3.60000kg
Code produit. 15976591
  • 80.78€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 08-03-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
  • Finition réelle en nickel-chrome pour un environnement sec, à faible humidité
  • Revêtement en vernis protecteur
Spécification
Spécification
36 x 18 po (91,4 x 45,7cm)
Manchons et cales en plastique
91,4cm
18 po
800 lb.
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
36 po
Chrome
45,7cm
363 kg