Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Erecta™, empilable
Les rebords pour étagères peuvent être empilés afin de créer des rebords plus élevés. Les rebords s’emboîtent sur les étagères et les montants pour une tenue sure et sans outils
Marque:  Metro™ L60N4C
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Code produit. 11880900
  • 48.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
  • 4 po de hauteur (10 cm)
  • Choix d’une finition plaquée ou en acier inoxydable
Informations sur la commande
Postes et étagères vendus séparément.
Spécification
Spécification
60 in
152,4 cm
Étagères à claire-voie Metrotrade; Super Erectatrade;
10 cm
4 in
Chrome