Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Erecta™, empilable
Les rebords pour étagères peuvent être empilés afin de créer des rebords plus élevés. Les rebords s’emboîtent sur les étagères et les montants pour une tenue sure et sans outils
Marque:  Metro™ L30N-4C
Informations supplémentaires : Poids : 0.54400kg
Code produit. 15906961
  • 39.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2024
Description
  • 4 po de hauteur (10 cm)
  • Choix d’une finition plaquée ou en acier inoxydable
Informations sur la commande
Postes et étagères vendus séparément.
Spécification
Spécification
30 in
76 cm
Étagères à claire-voie Metrotrade; Super Erectatrade;
10 cm
4 in
Chrome