Learn More
Mettler Toledo™ Adaptateurs pour pH-mètres
Accessoires adaptateurs
Marque: Mettler Toledo™ 51302332
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Adaptateur de conductivité LTW-Mini DIN
- Le câble approprié pour connecter le mini DIN du capteur de conductivité à un instrument de mesure portable. L’adaptateur est requis pour les instruments de mesure suivants : FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro.
Adaptateur USB IR
- Adaptateur infrarouge pour connecter le SevenGo Duo à votre ordinateur par USB
Spécification
Adaptateur USB IR | |
Adaptateur IR pour connecter le SevenGo Duo à votre ordinateur par USB | |
SevenGo Duo Pro |