Learn More
Mettler Toledo™ Solutions ISA
Solutions pour les électrodes sélectives d’ions combinées perfectION™
Marque:  Mettler Toledo™ 51344765
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 64-19-7 Poids : 4.20000kg
Code produit. 11997511
  • 198.00€ / 3790mL
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
Solutions (tampons de réglage de la force ionique)
  • Ion électrolyte B (pour chlorure, cuivre, iodure, argent / sulfure de l’électrode), 475 ml
  • ISA pour électrode de calcium, 475 ml
  • ISA pour électrode de potassium, 475 ml
  • ISA pour électrode de nitrate, 475 ml
  • Nitrate ISS (pour supprimer les interférences), 475 ml
  • Fluorure TISAB II avec CDTA, 3790 ml
  • Fluorure TISAB III avec CDTA (concentrat), 475 ml
Spécification
Spécification
TISAB II avec CDTA perfectION
TISAB II avec CDTA pour le fluorure
3 790 ml
Solution ISA
3 790 ml