Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées sélectives d’ions en époxy perfectION™
Permet la détermination rapide et simple de la concentration et de l’activité d’une grande variété d’ions dissous.
Marque: Mettler Toledo™ 51344812
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.34000kg
Description
Électrodes combinées sélectives d’ions
- Disponibles avec une matrice polymère ou une membrane à état solide adaptées à la détermination précise d’ions spécifiques
- Corps en époxy
- 4,75 po de long (120 mm) et 0,5 po (12 mm) de diamètre
Note
Ne pas utiliser avec de l’éthanol
Informations sur la commande
Pour les autres électrodes sélectives d’ions et pour les kits de membrane non répertoriés ici, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific™.
Spécification
Pour la détermination des ions cuivre | |
Lemo | |
3.9 pieds | |
Arbre en époxy | |
2 à 12 | |
État solide |
De 0° à 80°C | |
Électrolyte ionique D | |
1.2m | |
32° à 176°F | |
État solide |