Learn More
METTLER TOLEDO™ pH-mètre / ionomètre de paillasse S220 SevenCompact™
Mesure électrochimique combinée à une conception flexible, innovante et facile d’utilisation. Le pH-mètre/ionomètre de paillasse Mettler-Toledo™ S220 SevenCompact mesure le potentiel d’oxydoréduction et concentration ionique de différentes unités et convient à une gamme d’applications. Simple pression de la touche suffit à lancer une mesure ou un étalonnage, à basculer entre les modes de mesure ou à alterner entre les différents affichages.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30096986
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- pH, concentration ionique et instrument de mesure de paillasse Redox/ORP pouvant afficher les résultats en pH, mV et mV Rel
- Résistant et simple à utiliser avec deux boutons : Format ̏̏‟Lecture” et ̏‟Étal̏”
- Protection IP54
- Livré avec un bras d’électrode qui se déplace vers le haut et le bas, amenant ainsi l’électrode en position où elle fonctionne le mieux pour votre échantillon
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
- Les résultats peuvent être capturés par une imprimante dotée d’un horodatage
- Kit d’installation et de qualification (IQ/OQ) en option disponible via le service METTLER TOLEDO
Spécification
± 0,1 | |
Kit S220 - Applications générales + agitation automatique | |
Couleur haute résolution | |
-2 à 20 | |
MTC : -30° à +130°C, compensation automatique de la température : -5° à +130°C | |
1,000 mesures | |
Instrument de mesure de paillasse pH / ions | |
± 0,1°C |
±0,002 | |
Monocanal | |
-2000,0 à 2000,0 | |
0,001/0,01/0,1 | |
PH-mètre S220, agitateur magnétique UMIX, électrode InLab Expert Pro-ISM, support d’électrodes, 2 sachets de solution tampon pour pH 4,01, 7, 9,21 et 10,01, guide de mesure du pH, capot de protection, certificat de test | |
Kit-S220-uMix | |
0,1/1 mV | |
MTC : -86° à +266°C, ATC : -41° à +266°F |