Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30207950
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 7447-40-7 Poids : 1.52000kg
Description
- Anti-poussière
- Étanche
- Classé IP67
- pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
- Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel
- Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (en fonction du modèle)
- Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
- Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Spécification
±1 | |
250 à 400 h | |
5 | |
200 (mémoire) | |
IP 67 | |
-2 à 20 | |
–5°C à +105°C | |
Électrode pH / température InLab Expert Go-ISM | |
Canal unique ; pH, ORP | |
1 | |
270 g |
±0,01 | |
piles AA ou NiMH 1,3 V | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
LCD | |
-1999 à 1999 mV | |
0,01 à 0,1 | |
Large gamme d’échantillons, y compris les émulsions et les suspensions. | |
BNC (1012 Ohm)/RCA (cinch) (capteur) | |
pH/mV du multimètre Seven2Go S2 : Kit Standard | |
222 x 70 x 35 mm |