Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marque:  METTLER TOLEDO™ 30207951
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 2.84000kg
Code produit. 15315073
  • 775.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2024
Description
  • Anti-poussière
  • Étanche
  • Classé IP67
  • pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
  • Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel
  • Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (en fonction du modèle)
  • Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
  • Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Spécification
Spécification
±1
250 à 400 h
5
200 (mémoire)
IP 67
-2 à 20
–5°C à +105°C
Électrode pH / température InLab Expert Go-ISM ; mallette de transport / protection uGo
Canal unique ; pH, ORP
1
270 g
±0,01
piles AA ou NiMH 1,3 V
ISO 9001, ISO 14001
LCD
-2 à 20
0,01 à 0,1
Résultats rapides dans les échantillons aqueux ; idéal pour des mesures sur le terrain.
BNC (1012 Ohm)/RCA (cinch) (capteur)
pH/mV du multimètre Seven2Go S2 : Kit de terrain avec sonde de pH
222 x 70 x 35 mm